missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boron AAS Standard, 1000 mg/L B in water, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 16684264 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16684264 100 ml 100ml
16694264 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16684264 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. E4006100ML
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boron AAS Standard
Tæthed 1 g/cm3
Mængde 100 ml
Grad Standards and Modifiers for AAS
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.