Få mere at vide
Bor AA Standard: B @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17938184
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17938184 500 ml
17988864 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17938184 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGAABW500
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bor AA Standard: B @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel B
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 500 ml
Formel vægt 11.009 g/mol