Få mere at vide
Bor 11 isotopstandard for ICP/MS, 10 μg/ml i H 2 0, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11416018 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416018 125 mL 125ml
1 options
Artikelnummer. 11416018 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ISOTB11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
B1110 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron 11 Isotope Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-42-8, 7732-18-5
CAS min % 0.0, 99.99
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.0, 99.99
Molekylær formel B
MDL nummer MFCD00134034 MFCD00151272
Teknik ICP-MS
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [B]
IUPAC navn bor
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Mængde 125 mL
ChEBI CHEBI:27560
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug