Få mere at vide
BRAND™ Boro 3.3 konisk jordfugestop
Artikelnummer. p-7159969 Shop alle Brand produkter
Standard konusled:
NS 24/29
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10597451
Brand: BRAND™ 144530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Solid eller semi-hul, med ottekantet greb
  • Boro 3.3 glaskonstruktion
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Fast stof
    Standard konusled NS 24/29
    Materiale Borosilikatglas
    Form Ottekantet greb