Få mere at vide
BRAND™ Boro 3.3 konisk jordfugestop
Artikelnummer. 10597451 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Standard konusled:
NS 24/29
NS 45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
10597451 NS 24/29 Hver
10315141 NS 45/40 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10597451 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 144530
På lager
Solid eller semi-hul, med ottekantet greb
  • Boro 3.3 glaskonstruktion
  • DIN 12252
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Oversigt Fast stof
    Standard konusled NS 24/29
    Materiale Borosilikatglas
    Form Ottekantet greb