Få mere at vide
MedChemExpress Bornyl acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.29 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 76-49-3 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 97.0% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM) |
| Mål | Apoptosis |
| Mængde | 500 mg |