Få mere at vide
(+)-Borneol, TRC
Artikelnummer. 30180290
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180290 250 mg
30180160 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB675540250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-43-7
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R-endo)-, Borneol, (1R,2S,4R)-(+)- (8CI), (1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (+)-(2S)-Borneol, (+)-Borneol, (+)-endo-Borneol, (1R)-(+)-Borneol, (1R)-endo-Borneol, Borneol, (+)-, d-(+)-Borneol, d-Borneol
IUPAC navn (1R,3S,4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@@H](O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Borneol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m1/s1
Formel vægt 154.1358