Få mere at vide
(-)-Borneol, 97+%
Artikelnummer. 11490573
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490573 1000 g 1000g
11400583 50 g 50g
11410583 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12684.0B
Request Bulk or Custom Format
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
(-)-Borneol bruges til at fremstille dets estere ved at reagere med syrer. Dets derivater bruges som chirale ligander i asymmetrisk syntese. Det bruges også i smags- og parfumestoffer. Yderligere bruges det i traditionel kinesisk medicin som moxa. Ud over dette bruges det som en komponent i mange æteriske olier og bruges også som et naturligt insektmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-Borneol bruges til at fremstille dets estere ved at reagere med syrer. Dets derivater bruges som chirale ligander i asymmetrisk syntese. Det bruges også i smags- og parfumestoffer. Yderligere bruges det i traditionel kinesisk medicin som moxa. Ud over dette bruges det som en komponent i mange æteriske olier og bruges også som et naturligt insektmiddel.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ethanol, acetone, ether, benzen, toluen, decalin og tetralin. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-45-9
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
InChI nøgle DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Synonym --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
SMIL CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Borneol
Smeltepunkt 208°C to 211°C
Kogepunkt 210°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Analyseprocentområde 97+%
Mængde 1000 g
FN nummer UN1312
Beilstein 3587558
Merck Index 14,1338
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ethanol,acetone,ether,benzene,toluene,decalin and tetralin. Insoluble in water.
Optisk rotation −36° (c=5 in Ethanol)
IUPAC navn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Formel vægt 154.25
Procent renhed ≥97%