Få mere at vide
Borneol (20% Isoborneol) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316780
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316780 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316780 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000239ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Borneol
CAS 507-70-0
Analyt- eller komponentnavne Borneol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, endo-, Borneol (8CI), (±)-Borneol, 2-Borneol, 2-endo-Bornyl alcohol, Camphol, NSC 60223, dl-Borneol, endo-(±)-Bornan-2-ol, endo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane, endo-Borneol, rel-(1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, rel-(1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC navn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154.1358 g/mol