Få mere at vide
Borneol (20% Isoborneol) 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Borneol |
| CAS | 507-70-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Borneol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H18 O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, endo-, Borneol (8CI), (±)-Borneol, 2-Borneol, 2-endo-Bornyl alcohol, Camphol, NSC 60223, dl-Borneol, endo-(±)-Bornan-2-ol, endo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane, endo-Borneol, rel-(1R,2S,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, rel-(1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2 |
| Vis mere |