Få mere at vide
(-)-Borneol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309252
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30309252 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30309252 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10662810AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Borneol
CAS 464-45-9
Analyt- eller komponentnavne (-)-Borneol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S,2R,4S)-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, (1S-endo)-, Borneol, (1S,2R,4S)-(-)- (8CI), (1S,2R,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-(1S,4S)-Borneol, (-)-Borneol, (-)-[(1S)-endo]-Borneol, (-)-endo-Borneol, (1S)-(-)-Borneol, (1S)-endo-(-)-Borneol, (1S)-endo-Borneol, (1S,2R,4S)-Borneol, (2R)-(-)-Borneol, Camphyl alcohol, L-Borneol, Linderol, Ngai camphor, endo-(-)-Borneol, endo-(1S)-(-)-Borneol, l-Borneol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
IUPAC navn (1S,3R,4S)-4,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 1 ml
Formel vægt 154,1358 g/mol