Få mere at vide
Boric Anhydride, Purified, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517894 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15517894 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15517894 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 117601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-86-2
Molekylær formel B2O3
Molekylvægt (g/mol) 69.62
MDL nummer MFCD00011315
InChI nøgle JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMIL O=BOB=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Anhydride
Mængde 500 g
IUPAC navn oxo(oxoboranyloxy)borane
Formel vægt 69.62
Grad Purified
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.85kg