Få mere at vide
Boric Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15813840
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15813840 1 kg
15893830 100 g
15803840 500 g
15823840 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15813840 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1001651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.00 DKK
    472.85 DKK / 1kg
    Spare 225.15 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Boric acid (EMSURE™ grade product) is used for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. EMSURE™ grade products comply with all international regulations and can be used in various applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel H3BO3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
Smeltepunkt 160°C (Dec.) (Lit.)
Tæthed 1.489 g/cm3 at 23°C
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00011337
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borsyre til analyse EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg