Få mere at vide
borsyre, Scharlab
Artikelnummer. 11309883
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309883 1 kg 1kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11309883 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC05781000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 10043-35-3
Mængde 1 kg
Molekylær formel BH3O3
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
Grad Reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borsyre, AR, ACS, ISO
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i