Få mere at vide
borsyre, reagenskvalitet,≥ 99,5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15677680 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
10 kg
Emballage:
Drum with inliner
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15677680 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15687680 500 g Poly Bottle 500g
15667680 1 kg Poly Bottle 1kg
15697680 5 kg Poly Bottle 5kg
15657680 10 kg Drum with inliner 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15677680 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. B02522.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagenskvalitet,≥ 99,5 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3.6 to 4 (at 20°C)
Farve Farveløs
Smeltepunkt 160°C
Tæthed 1.510g/cm3 at 20°C
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Damptryk 2.6mmHg (20°C)
Mængde 2.5 kg
Lineær formel H3BO3
Fysisk form Fast stof
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 61.83g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid