Få mere at vide
Borsyre, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, NF, Ph. Eur., 99,5-100,5 %, pulver, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| Navn note | Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.5-100.5%, powder |
| Smeltepunkt | 160°C (decomposition)(literature) |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 1.510 g/cm3 |
| Emballage | Papir/polypose |
| Damptryk | 2.6mmHg (20°C) |
| Analyseprocentområde | 99.5 to 100.5% |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | H3BO3 |
| Vis mere |