Få mere at vide
Borsyre, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som en primær eller supplerende buffer i svømmebassiner, flammehæmmer, neutronabsorber i atomkraftværker, farvestof til at gøre flammen grøn, konserveringsmiddel i urinprøver, svejsefluss i kombination med borax eller forløber for andre kemiske forbindelser. Det bruges til at forhindre/fjerne eksisterende vådt og tørt råd i tømmer, behandle træ mod svampe-/insektangreb, forebygge fodsvamp, smøre carambolebrædder og reducere overfladeoxidation på metaller ved høje temperaturer. Det kan bruges til at producere smøremiddel til keramiske eller metaloverflader, tekstilfiber, induktionsovne og keramik, Silly Putty og fladskærme i glas. Det kan forhindre højtemperaturreaktionen af aluminium med nitrater i pyroteknikker og neutralisere aktiv flussyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| pH | 3,8 til 4,8 |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | ∼185 °C (nedbrydning) |
| Tæthed | 1.435 g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Flammepunkt | Ingen |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | H3BO3 |
| Vis mere |