Få mere at vide
Borsyre, Puratronic™, 99,9995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11320879
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320879 25 g 25g
11330879 100 g 100g
11340879 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010659.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Det bruges som en primær eller supplerende buffer i svømmebassiner, flammehæmmer, neutronabsorber i atomkraftværker, farvestof til at gøre flammen grøn, konserveringsmiddel i urinprøver, svejsefluss i kombination med borax eller forløber for andre kemiske forbindelser. Det bruges til at forhindre/fjerne eksisterende vådt og tørt råd i tømmer, behandle træ mod svampe-/insektangreb, forebygge fodsvamp, smøre carambolebrædder og reducere overfladeoxidation på metaller ved høje temperaturer. Det kan bruges til at producere smøremiddel til keramiske eller metaloverflader, tekstilfiber, induktionsovne og keramik, Silly Putty og fladskærme i glas. Det kan forhindre højtemperaturreaktionen af aluminium med nitrater i pyroteknikker og neutralisere aktiv flussyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.43515
Flammepunkt Ingen
Analyseprocentområde 99,9995% (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
Lineær formel H3BO3
Fysisk form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Opløselighedsinformation Opløselig i vand – opløseligheden stiger hurtigt med temperaturen. Opløseligt i methanol og ethanol. Meget let opløseligt i acetone.
Formel vægt 61.83
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic