Få mere at vide
Borsyre, Pinacolester, TRC
Artikelnummer. 30346710
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30346710 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30346710 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB675408100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid, Pinacol Ester
CAS 25240-59-9
Molekylær formel C6 H13 B O3
Mængde 100 mg
Synonym 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol
InChI formel InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3
SMIL CC1(C)OB(O)OC1(C)C
IUPAC navn 2-hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Molekylvægt (g/mol) 143.977
Formel vægt 144.0958