Få mere at vide
Borsyre, Pinacolester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric Acid, Pinacol Ester |
| CAS | 25240-59-9 |
| Molekylær formel | C6 H13 B O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, NSC 638835, Cyclic Borate 2,3-Dimethyl-2,3butanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3 |
| SMIL | CC1(C)OB(O)OC1(C)C |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.977 |
| Formel vægt | 144.0958 |