Få mere at vide
Boric Acid, N.F., A.C.S., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528454 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15528454 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15528454 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 790501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
CAS 10043-35-3
Emballage Poly Bottle
Specifik vægtfylde 1L = 1.44kg
Mængde 500 g
Molekylær formel BH3O3
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn boric acid
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.83
Grad ACS/NF