Få mere at vide
Boric Acid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11460932 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11460932 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11460932 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219507401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
CAS 10043-35-3
Tæthed 1,5172 g/cm3 ved 14 °C
Mængde 1 kg
Molekylær formel BH3O3
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.83