Få mere at vide
borsyre, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460502 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11460502 1 kg 1kg
11440502 100 g 100g
11450502 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11460502 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219141101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Anvendes som et astringerende, antiseptisk, antibakterielt og svampedræbende middel. borsyre, MP Biomedicals er et konserveringsmiddel med en bred vifte af anvendelser. Det bruges i buffere og til kalibrering af polyacrylamidgelkolonner til adskillelse af oligonukle
Borsyre har et enkelt bor; dets salt danner komplekse ligevægte i opløsning, hvor ionen B4O7-2 er den dominerende art. Fremstilling og industriel anvendelse omfatter: til vejrtætning af træ og brandbeskyttelsesstoffer; som konserveringsmiddel; Fremstilling af cement, service, porcelæn, emaljer, glas, borater, læder, tæpper, hatte, sæber, kunstige ædelstene; i nikkelbade; kosmetik; trykning og farvning, maling; fotografering; til imprægnering af væger; elektriske kondensatorer; hærdende stål. Det bruges også som insekticid mod kakerlakker og sorte tæppebiller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Specifikationer
Mængde 1 kg
Fysisk form Hvidt Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Formel vægt 61.84
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Skyddsangivelse
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.