Få mere at vide
borsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440502 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440502 100 g 100g
11450502 500 g 500g
11460502 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191411.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som et astringerende, antiseptisk, antibakterielt og svampedræbende middel. borsyre, MP Biomedicals er et konserveringsmiddel med en bred vifte af anvendelser. Det bruges i buffere og til kalibrering af polyacrylamidgelkolonner til adskillelse af oligonukle
Borsyre har et enkelt bor; dets salt danner komplekse ligevægte i opløsning, hvor ionen B4O7-2 er den dominerende art. Fremstilling og industriel anvendelse omfatter: til vejrtætning af træ og brandbeskyttelsesstoffer; som konserveringsmiddel; Fremstilling af cement, service, porcelæn, emaljer, glas, borater, læder, tæpper, hatte, sæber, kunstige ædelstene; i nikkelbade; kosmetik; trykning og farvning, maling; fotografering; til imprægnering af væger; elektriske kondensatorer; hærdende stål. Det bruges også som insekticid mod kakerlakker og sorte tæppebiller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Mængde 100 g
Fysisk form Hvidt Pulver
Opløselighedsinformation Soluble in water; insoluble in alcohol; freely soluble in boiling water.
Formel vægt 61.84
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid