Få mere at vide
borsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460354 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460354 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460354 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02191411.3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    250.75 DKK / 25g
    Spare 13.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes i buffere og til kalibrering af gelkolonner, samt et astringerende, antiseptisk, svampedræbende og antibakterielt middel. borsyre, MP Biomedicals har et enkelt bor, og dets salt danner komplekse ligevægte i opløsning, hvor ionen B4O7-2 er pr.
Ansøgningen omfatter:
  • Som et astringerende, antiseptisk, antibakterielt og svampedræbende middel i forskningslaboratorier
  • I buffere og til kalibrering af polyacrylamidgelsøjler til adskillelse af oligonukleotider ved kapillærelektroforese
  • Vejrbestandig træ og brandsikre stoffer
  • Fremstilling af cement, service, porcelæn, emaljer, glas, borater, læder, tæpper, hatte, sæber, kunstige ædelstene
  • Som konserveringsmiddel og i nikkelbade
  • Kosmetik, tryk, farvning, maling og fotografi
  • Til imprægnering af væger, i elektriske kondensatorer og til hærdning af stål
  • Som insekticid mod kakerlakker og sorte tæppebiller
Tekniske data
CAS 10043-35-3
Mængde 25 g
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Hvidt Pulver
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Opløselighedsinformation Opløselig i vand; uopløseligt i alkohol; frit opløseligt i kogende vand.
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61,84 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid