Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Borsyre, Molekylær Biologisk Grad, 99,5 % min
Artikelnummer. 15498729
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15498729
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67419.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Anvendes til at fremme amideringer af carboxylsyrer og aminer i katalytiske mængder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3.8 to 4.8
Farve Hvid
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Tæthed 1.435 g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formel vægt 61.83
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi