Få mere at vide
borsyre, granulær, multikompendiel, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15507774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15507774 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15507774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 009205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
CAS 10043-35-3
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.43kg
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Kornet
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.83
Grad Multi-kompendiel
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ortho-Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ortho-Boric acid