Få mere at vide
Boric acid, Fluka™
Artikelnummer. 16476349 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic Bottle
Grad:
ACS
Artikelnummer. Mængde Emballage Grad
16476349 250 g Plastic Bottle ACS
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16476349 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31146250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
  • Leading the industry for over 65 years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3.6 to 4.0 (20°C)
Farve Colorless
CAS 10043-35-3
Smeltepunkt 171°C
Emballage Plastic Bottle
Mængde 250 g
Molekylær formel BH3O3
MDL nummer MFCD00011337
Synonym Acidum Boricum
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn boric acid
Molekylvægt (g/mol) 61.83
Procent renhed 99.8%
Grad ACS