Tekniske data
| pH | 3.8 to 4.8 |
| Farve | White |
| Smeltepunkt | 169°C |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Damptryk | 2.7mbar at 20°C |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | Powder Solid |
| Formel vægt | 61.83g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Boric acid
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.