Få mere at vide
Boric acid, Electrophoresis Grade, 99.5% min
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| pH | 3.8 to 4.8 |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | ∼185°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.435 g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 kg |
| Fysisk form | Pulver |
| Beilstein | 1697939 |
| Merck Index | 14,1336 |
| Vis mere |