Få mere at vide
Boric Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10754171 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754171 5 kg Plastic keg 5kg
10496860 500 g Plastic powder jar 500g
10192180 1 kg Plastic powder jar 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10754171 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/P560/65
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Boric Acid, for Electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn boric acid
SMIL OB(O)O
Tekniske data
pH 3.8 to 4.8
Farve White
Smeltepunkt 169°C
Emballage Plastic keg
Damptryk 2.7mbar at 20°C
Mængde 5 kg
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Powder Solid
MDL nummer MFCD00011337
Formel vægt 61.83g/mol