Få mere at vide
Boric Acid, for Electrophoresis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10496860 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10496860 500 g Plastic powder jar 500g
10192180 1 kg Plastic powder jar 1kg
10754171 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10496860 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/P560/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | H3BO3
Boric Acid, for Electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Tekniske data
pH 3.8 to 4.8
Farve White
Smeltepunkt 169°C
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 2.7mbar at 20°C
Mængde 500 g
Molekylær formel H3BO3
Fysisk form Powder Solid
MDL nummer 11337
Formel vægt 61.83g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.