Få mere at vide
borsyre (krystallinsk/elektroforese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10522595
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522595 500 g Glasflaske 500g
10011083 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10522595 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP168500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Dette højrente elektroforese-reagens bruges til fremstilling af Tris/Borate/EDTA elektroforesebuffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
pH 3,8 til 4,8
Farve Hvid
Smeltepunkt 169 °C
Tungmetaller (som Pb) 0,001% maks.
Identifikation Beståelsesprøve
Ikke_flygtigt stof 0,05% maks.
Emballage Glasflaske
Damptryk 2,7 mbar ved 20 °C
Renhedsgrad noter DNase-fri
Analyseprocentområde ≥99 %
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver/faststof
Merck Index 15, 1339
Formel vægt 61.83
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.