Få mere at vide
Borsyre, ACS, 99,5% min
Artikelnummer. 11357558
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357558 500 g 500g
11347558 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033253.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ved hærdning af stål, konserveringsmidler, fremstilling af cement, porcelæn, emalje, glas, borater | CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
I hærdning af stål, konserveringsmidler, fremstilling af cement, porcelæn, emaljer, glas, borater, kunstige ædelstene, i nikkelbade, maling, fotografering. Det er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre er for ansat i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.435
Flammepunkt Ingen
Analyseprocentområde 99,5% min
Mængde 500 g
Fysisk form Kornet
Beilstein 1697939
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (1 gram i 18 ml koldt eller 4 ml kogende vand). Opløseligheden i vand øges ved tilsætning af HCl, citronsyre eller vinsyre. Den er forholdsvis opløselig i kogende vand, men mindre i koldt vand. Opløselig i lavere alkoholer, aceton, og moderat opløselig i pyridin.
Formel vægt 61.83
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid