Få mere at vide
Borsyre, ACS, 99,5% min
Beskrivelse
I hærdning af stål, konserveringsmidler, fremstilling af cement, porcelæn, emaljer, glas, borater, kunstige ædelstene, i nikkelbade, maling, fotografering. Det er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre er for ansat i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| Smeltepunkt | ∽185 °C (nedbrydning) |
| Tæthed | 1.435 |
| Flammepunkt | Ingen |
| Analyseprocentområde | 99,5% min |
| Mængde | 2 kg |
| Fysisk form | Kornet |
| Beilstein | 1697939 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (1 gram i 18 ml koldt eller 4 ml kogende vand). Opløseligheden i vand øges ved tilsætning af HCl, citronsyre eller vinsyre. Den er forholdsvis opløselig i kogende vand, men mindre i koldt vand. Opløselig i lavere alkoholer, aceton, og moderat opløselig i pyridin. |
| Formel vægt | 61.83 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Boric acid
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid