Få mere at vide
Borsyre, 99+%
Artikelnummer. 11404263
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404263 10,000 g 10000g
11484253 500 g 500g
11494253 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10896.0C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Borsyre er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre anvendes i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik. Det er involveret i produktionen af monofilamentfiberglas, som finder anvendelse i både, industrirør, LCD-fladskærme og computerkredsløb. Det er i kombination med natriumtetraborat decahydrat (borax) og bruges som svejsemiddel af smede. Blandingen af borsyre og silikoneolie er nyttig til fremstilling af fjollet kit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Borsyre er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre anvendes i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik. Det er involveret i produktionen af monofilamentfiberglas, som finder anvendelse i både, industrirør, LCD-fladskærme og computerkredsløb. Det er i kombination med natriumtetraborat decahydrat (borax) og bruges som svejsemiddel af smede. Blandingen af borsyre og silikoneolie er nyttig til fremstilling af fjollet kit.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkoholer. Lidt opløselig i acetone og pyridin.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Fugt følsom. Inkompatibel med kalium- og syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3,8 til 4,8
Smeltepunkt ∼185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.435
Lugt Lugtfri
Flammepunkt Ingen
Lineær formel H3BO3
Mængde 10,000 g
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og alkohol. Let opløselig i acetone og pyridin.
Formel vægt 61.83
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid