Få mere at vide
Borsyre, 99,99%, (sporstofbasis), ekstra ren
Artikelnummer. 10299303 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299303 500 g Plastflaske 500g
10165850 100 g Plastflaske 100g
13438518 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299303 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 315185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 DKK
    1859.65 DKK / 500g
    Spare 385.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Smeltepunkt 169,0 °C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel H3BO3
Mængde 500 g
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Merck Index 15, 1339
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 49,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/18mL kold alkohol - 1g/6mL kogende alkohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineralsyrer sænker opløseligheden, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 øger solen.
Formel vægt 61.83
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis