Få mere at vide
Borsyre, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11374277
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374277 500 g 500g
11364277 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036771.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Det er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre er for ansat i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Smeltepunkt ∽185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.43515
Flammepunkt Ingen
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Mængde 500 g
Fysisk form &Plus;8 mesh, granulært
Beilstein 1697939
Opløselighedsinformation Det er ret opløseligt i kogende vand, men mindre i koldt vand. Opløselig i lavere alkoholer, aceton, og moderat opløselig i pyridin.
Formel vægt 61.83