Få mere at vide
Borsyre, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256782
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357507
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012680.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61.83 g/mol
Borsyre er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre anvendes i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik. Det er involveret i produktionen af monofilamentfiberglas, som finder anvendelse i både, industrirør, LCD-fladskærme og computerkredsløb. Det er i kombination med natriumtetraborat decahydrat (borax) og bruges som svejsemiddel af smede. Blandingen af borsyre og silikoneolie er nyttig til fremstilling af fjollet kit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Udseende White granular
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Farve Hvid
Smeltepunkt ∽185°C (decomposition)
Tæthed 1.435 g/cm3
Lugt Lugtfri
Flammepunkt None
Analyseprocentområde 99.8%
Mængde 1 kg
Fysisk form Kornet
Beilstein 1697939
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Formel vægt 61.83
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: boric acid