Få mere at vide
Borsyre, 99,8 %
Beskrivelse
Borsyre er et forløbermateriale for andre borforbindelser. En fortyndet vandopløsning af borsyre bruges normalt som et mildt antiseptisk middel og øjenskyllemiddel. Borsyre anvendes i læderfremstilling, galvanisering og kosmetik. Det er involveret i produktionen af monofilamentfiberglas, som finder anvendelse i både, industrirør, LCD-fladskærme og computerkredsløb. Det er i kombination med natriumtetraborat decahydrat (borax) og bruges som svejsemiddel af smede. Blandingen af borsyre og silikoneolie er nyttig til fremstilling af fjollet kit.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Hvid granulær |
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | ∽185 °C (nedbrydning) |
| Tæthed | 1.435 |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Flammepunkt | Ingen |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 1697939 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Boric acid
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric acid