Få mere at vide
Borsyre, 99,5 %, for molekylærbiologi, DNAse, RNAse og Protease fri
Artikelnummer. 10106403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10106403 250 g 250g
10307121 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10106403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327132500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 DKK
    262.65 DKK / 250g
    Spare 39.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Farve Hvid
Navn note DNAse-, RNAse- og Protease-fri
Smeltepunkt 169,0 °C
Tungmetaller (som Pb) 50 ppm maks.
Analyseprocentområde 99.5%
Mængde 250 g
Lineær formel H3BO3
Fysisk form Pulver
Fieser 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70
Merck Index 15, 1339
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 49,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1g/18mL kold alkohol - 1g/6mL kogende alkohol, 1g/4mL glycerol, nacl, licl, mineralsyrer sænker opløseligheden, kno3, k2so4, kcl, nano3, na2so4 øger solen.
Formel vægt 61.83
Procent renhed 99.5%
Grad Molekylær biologi
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Boric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.