Få mere at vide
Boric Acid, 99.5+%, for Electronic Use, Specially Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10459740 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
:
500g, Plastic powder jar
Artikelnummer.
10459740 500g, Plastic powder jar
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10459740 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/3820/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
pH 3.8 to 4.8
Farve White
CAS 10043-35-3
Smeltepunkt 169°C
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 2.7mbar at 20°C
Mængde 500 g
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Powder Solid
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn boric acid
Molekylvægt (g/mol) 61.83
Formel vægt 61.83g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.