Få mere at vide
Boric acid, 99.5%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer, Lewis syre
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boric acid |
| pH | 3.6 to 4.0 (4% at 20°C) |
| Farve | Hvid |
| Navn note | p.a. |
| Smeltepunkt | 169.0°C |
| Tungmetaller (som Pb) | 5ppm max. |
| Ikke_flygtigt stof | 0.05% max. |
| Emballage | Plast tromle |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Mængde | 10 kg |
| Vis mere |