Få mere at vide
Borsyre, 98%
Artikelnummer. 11437967
Skift visning
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437967 1000 g 1000g
11447967 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16624.0B
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10043-35-3 | BH3O3 | 61,83 g/mol
Borsyre er et almindeligt anvendt reagens i molekylærbiologi til fremstilling af buffere såsom Tris Borat EDTA og har applikationer i kapillær- og gelelektroforese. Denne forbindelse er også blevet anvendt i en lang række anvendelser, fra vejrbestandige stoffer til hærdende stål. Et almindeligt anvendt molekylærbiologisk reagens, der udviser en vis antifungal aktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Borsyre er et almindeligt anvendt reagens i molekylærbiologi til fremstilling af buffere såsom Tris Borat EDTA og har applikationer i kapillær- og gelelektroforese. Denne forbindelse er også blevet anvendt i en lang række anvendelser, fra vejrbestandige stoffer til hærdende stål. Et almindeligt anvendt molekylærbiologisk reagens
, der udviser en vis
svampedræbende aktivitet Opløselighed
°°°
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
pH 3,8 til 4,8
Smeltepunkt ∼185 °C (nedbrydning)
Tæthed 1.435
Lugt Lugtfri
Flammepunkt Ingen
Mængde 1000 g
Lineær formel H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Opløselighedsinformation Opløselig i glycerol, ether, alkohol, methanol, flydende ammoniak, acetone (let), vand (6,35 g/100 cc) ved 30 °C, vand (27,6 g/100 cc) ved 100 °C, vand (50 g/L) ved 21 °C og vand (1 g / 18 ml koldt vand).
Formel vægt 61.83
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.