Få mere at vide
Borsyre 4% w/v med indikator Kjeldahl Reagens, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11503192 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11503192 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 11503192 Leverandør Reagecon Leverandørnr. KJR015
 Begrænset vare
På lager
Borsyre 4% w/v med indikator Kjeldahl Reagens
  • Borsyre 4% w/v med indikator Kjeldahl Reagens
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 5 l
Emballage HDPE-beholder