Få mere at vide
Borsyre, 4% opløsning + indikator, Chem-Lab
Artikelnummer. 11939172
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11939172
Brand: Chem-Lab CL02.0206.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Velegnet til nitrogenbestemmelse ved hjælp af Kjeldahl metode. Borsyre, 4% opløsning + indikator, Chem-Lab består af 40g H 3 BO 3 + indikator pr. 1L vand. Den har en pH-værdi på 4,80 5,–00.
Borsyre, 4% opløsning+ Indikator anvendes til analyse og kvantitativ bestemmelse af organisk nitrogen.
Tekniske data
pH 4.80–5.00
Farve Grå til grøn
CAS 10043-35-3, 7732-18-5
Koncentration 40g H3BO3 + indicator per 1L H2O
Tæthed 1.00g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 5 L
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
Opløselighedsinformation Water
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.83g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 4% solution + indicator
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid, Methanol