Få mere at vide
Borsyre 4%, Chem Lab™
Artikelnummer. 11979172
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Pakke med 20
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11979172
Brand: Chem-Lab CL02.0207.5000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
pH ±4
Farve Farveløs
Tæthed 1g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 5 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Water
compliance-icons
Product Identifier
  • Boric acid 4% solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid