Få mere at vide
Melford Borsyre
Artikelnummer. 30018078
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018078 5 kg
30018077 500 g
30018076 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018078 Leverandør Melford Leverandørnr. B320505000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Til brug ved fremstilling af elektroforesebuffere.
Til brug ved fremstilling af elektroforesebuffere.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric Acid
CAS 10043-35-3
Mængde 5 kg
Molekylær formel H3BO3