Få mere at vide
Borsyre 2% opløsning til Kjeldahl N Det., Chem Lab
Artikelnummer. 11919172
Skift visning
Mængde:
10 L
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11919172 10 L 10 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11919172 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL02.0205.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    367.17 DKK / 10 L
    Spare 164.83 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-35-3
Molekylær formel BH3O3
Molekylvægt (g/mol) 61.83
MDL nummer MFCD00011337
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn borsyre
SMIL OB(O)O
Tekniske data
pH 3.9 til 4.3
Farve Farveløs
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1 g/mL
Emballage Polyethylen
Mængde 10 L
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid 2% solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boric acid