Få mere at vide
Boric Acid, 2% Solution + Indicator, Chem-Lab
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Beskrivelse
Boric Acid, 2% Solution + Indicator is used in the analysis and quantitative determination of organic nitrogen.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 3.90–4.30 |
| Farve | Lilla til rød |
| CAS | 10043-35-3, 7732-18-5 |
| Koncentration | 20g H3BO3 + indicator per 1L H2O |
| Tæthed | 1.00g/mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 5 L |
| Molekylær formel | BH3O3 |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00011337 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Boric acid 2% solution + indicator
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Boric acid, Methanol