Få mere at vide
Borsyre, 100,28%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470502 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470502 5 kg 5kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11470502 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219141105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 DKK
    1888.46 DKK / 5kg
    Spare 96.54 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boric acid
Farve Hvid
CAS 10043-35-3
Tæthed 1,5172 g/cm3 ved 14 °C
Analyseprocentområde 1.0028
Mængde 5 kg
Molekylær formel BH3O3
Fysisk form Krystaller
MDL nummer MFCD00011337
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
InChI nøgle KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
SMIL OB(O)O
IUPAC navn borsyre
Molekylvægt (g/mol) 61.83
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
Formel vægt 61.83
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric Acid, ACS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid